Descripción
- Standard-size glass body
- Contains mercury
- -5° to +80°C
- 0 to 14pH range
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Pin |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo de solución de llenado | Mercury |
| Para utilizar con (aplicación) | Biomédico, TRIS |
| Referencia interna | Hg/Hg2Cl2 (Calomel) |
| Electrolito de referencia | Calomel |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | de - 23 °F a 176 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 80°C Max. |
| Mostrar más |