Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Glass Body Calomel Reference Electrodes
Código de producto. 11523975 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Biomédico, TRIS
Junta:
Manguito
Requisitos de almacenamiento:
Envasado en seco (sin electrolitos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Junta Requisitos de almacenamiento unitSize
11523975 Biomédico, TRIS Manguito Envasado en seco (sin electrolitos) cada uno
11533975 Biomédico, TRIS - - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 11523975
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
  • Standard-size glass body
  • Contains mercury
  • -5° to +80°C
  • 0 to 14pH range
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Pin
Junta Manguito
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -5 °C a +80 °C
Tipo de solución de llenado Mercury
Para utilizar con (aplicación) Biomédico, TRIS
Referencia interna Hg/Hg2Cl2 (Calomel)
Electrolito de referencia Calomel
Requisitos de almacenamiento Envasado en seco (sin electrolitos)
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 23 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 80°C Max.
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud del cable (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 14.6 cm
Longitud del cable (métrico) 76.2 cm
Diámetro del cuerpo (imperial) 0.37 in.
Diámetro del cuerpo (métrico) 1 cm
Diámetro del tapón (métrico) 1.6 cm