Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con una sola unión de cuerpo de polímero y rellenos de gel accumet™, sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Construcción de polímero resistente para uso portátil con muestras acuosas en el aula o en el campo
- Cuerpo de polipropileno de tamaño estándar
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
- Construcción resistente para su uso en cualquier lugar en el que la manipulación brusca y las roturas constituyen un problema y donde resulta difícil el mantenimiento
- La perilla de pH de vidrio se ha rebajado en la punta para ofrecer una protección integrada
- La junta de desactivación terminal mantiene húmeda la membrana entre usos
- Elemento de referencia interno de Ag/AgCl, unión de cerámica porosa
- Rellenos con 4 M KCl con gelificación y saturado con electrolito de AgCl; nunca es necesario recargar
- Mide 5,75 in de largo (14,7 cm) en total
- Intervalo de pH completo de 0 a 14
Specifications
Specifications
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica única |
| Material | Polímero/polipropileno |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | Gel de 4 mol/l KCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso manual con muestras acuosas |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Tiempo de respuesta | <10 s |
| Show More |