Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/ATC con doble unión de cuerpo de polímero rellenos de gel accumet™: sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Combine la comodidad de un electrodo combinado con la sonda ATC integrada
- Construcción tres en uno para facilitar el análisis de muestras pequeñas mediante una sola sonda
- Celda de referencia con relleno de gel y membrana de vidrio universal Fisher Scientific™ rebajada en los extremos para una respuesta rápida y reproducible
- Análisis de pH rápidos sobre el terreno o con muestras difíciles
- Las uniones dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Relleno de gel de forma permanente
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-111 con conectores BNC/miniteléfono
- Para series accumet Excel (XL) y accumet Research (AR)
- Para accumet Basic series AB15, AB15 Plus
- Para accumet 1000 portátil descatalogado
- Para modelos accumet BASIC descatalogados
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-112 con conectores BNC/de teléfono de pulg
- Para los modelos de sobremesa accumet descatalogados 50, 25, 20, 15, 10, 5 y 30
- Para su uso con medidores portátiles accumet AP61, AP62, AP63
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Tipos de conector | BNC/miniteléfono ATC |
| Junta | Doble |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | Gel |
| Para utilizar con (aplicación) | De campo, monitorización de procesos, uso intensivo |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de sobremesa AB15/15plus, XL, AR series 15, 20, 25, 50 y 60; disc. 1000, BASIC |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?