Learn More
Fisherbrand™ Sonda de pH/ATC de cuerpo epoxi Accumet™ para medidores de corning - Sin Mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Con conector BNC y conector ATC para medidores Corning
- Cuerpo de epoxi para mayor durabilidad
- Electrodo combinado de pH con sonda de ATC integrada y conector de señal de temperatura diseñados específicamente para su uso con Corning medidores
- Llenado de líquido, referencia de AG/AgCl de unión única
- Conector pH BNC
Spécification
Spécification
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Individual |
| Material | Epoxi |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH/ATC |
| Tipo de solución de llenado | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ATC, pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?