Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de referencia sin mercurio con cuerpo de epoxi accumet™
Código de producto. 15574729 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Patilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
15574729 Patilla cada uno
1 options
Código de producto. 15574729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    128.49€ / paquete de 1
    Ahorro 45.51€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
El cuerpo epóxico resistente hace que sea una excelente opción para los entornos más exigentes
  • Cuerpo de epoxi resistente para la monitorización en planta, mediciones sobre el terreno, laboratorios educativos y aulas
  • Estable con electrodos de ion selectivo
  • Lo suficientemente resistente para sostenerse con la mano, usarse directamente en un recipiente, agitar soluciones
  • Sin necesidad de agitador auxiliar
Úsalo con media celda indicadora.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Patilla
Junta Polímero poroso
Material Epoxi
Temperatura de funcionamiento (métrico) Max 80 °C
Tipo Electrodo de referencia sin mercurio
Tipo de solución de llenado Líquido
Para utilizar con (aplicación) De campo, laboratorio
Longitud del cable (imperial) 30 in
Longitud (métrico) 106 mm
Diámetro (métrico) 12 mm
Refillable Rellenable