Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de valoración accumet™ KF de doble clavija de platino, sin mercurio
Código de producto. 11560074 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
Doble clavija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Tamaño de la unidad
11560074 Doble clavija cada uno
1 options
Código de producto. 11560074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    310.29€ / paquete de 1
    Ahorro 99.71€
    24% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Requires
Requiere un adaptador de clavija para entradas estándar de EE. UU. 13-640-150 o un adaptador de entrada BNC para entradas BNC 13-620-488.
Para valoraciones Karl Fischer y de punto muerto y análisis de azufre
  • Para su uso con Fisher Scientific KF Titrimeter™, analizador de azufre Fisher Scientific, medidores de pH con salida de polarización KF–10 μA
  • Intervalo de –5 °C hasta +100 °C
Información de órdenes
Mide 140 mm de largo y 13 mm de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Tipos de conector Doble clavija
Material Vidrio
Temperatura de funcionamiento (métrico) -5°C a +100°C
Tipo Electrodo
Tipo de solución de llenado Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Para valoraciones Karl Fischer y de punto muerto y análisis de determinación de azufre
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 23° a 212 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (imperial) 5,5 pulg
Longitud (métrico) 140 mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 13 mm