Learn More
Fisherbrand™ Kits de calibración de conductividad accumet™
Código de producto. 11580224 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
11580224 cada uno
1 options
Código de producto. 11580224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    249.03€ / paquete de 1
    Ahorro 86.97€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Includes
  • Seis resistencias de precisión (valores nominales 10 ohm, 100 ohm, 1 kohm, 10 kohm, 100 kohm y 1 Mohm)
  • Conectores para medidores de conductividad accumet XL y AB
  • Funda acolchada de espuma
Kit de resistencia de calibración de precisión para medidores de conductividad accumet
Kit de resistencia de calibración de precisión para medidores de conductividad accumet.
  • Se suministra con un certificado de prueba de fábrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de calibración de conductividad