Learn More
Fisherbrand™ ™ Sondas automáticas de compensación de temperatura Accumet - Mercurio - libre
Código de producto. 11530234 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipos de conector:
0,25 in Teléfono
Mini-Teléfono
Material:
Acero inoxidable
acero inoxidable 316
Para utilizar con (equipo):
Accumet modelo AP63, AP62 y AP61
Medidor portátil AP y AP Accumet
Medidores de sobremesa accumet AB, AR, XL, Basic
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Material Para utilizar con (equipo) unitSize
11530234 0,25 in Teléfono Acero inoxidable Medidor portátil AP y AP Accumet cada uno
10236064 Mini-Teléfono acero inoxidable 316 Medidores de sobremesa accumet AB, AR, XL, Basic 1 PCS
11540234 Mini-Teléfono Acero inoxidable Accumet modelo AP63, AP62 y AP61 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11530234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    312.28€ / paquete de 1
    Ahorro 99.72€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For accumet™ benchtop meters.
Para su uso con medidores accumet
  • Temperatura de solución de señal al medidor para compensación automática
  • Permitir lectura de temperatura con medidores que tengan esta característica
  • Las sondas para medidores portátiles de la serie AP de accumulet tienen conector impermeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Medidor portátil AP y AP Accumet
Material Acero inoxidable
Tipo ATC
Tipos de conector 0,25 in Teléfono
Longitud del cable (métrico) 0,9 m