Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH de unión capilar accuCap™, cuerpo de plástico, rellenos de gel, punta de lanza, sin mercurio
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Junta de gran tamaño para aumentar el flujo y reducir la obstrucción
Mejor unión
- La unión capilar de un solo poro es ∽200 veces más grande que las uniones de cerámica típicas
- Es casi imposible que se obstruya, incluso con muestras difíciles
- Flujo de electrolito mejorado, mayor contacto entre muestra y referencia, lecturas rápidas y estables
- Diseño de unión doble para un rendimiento mejorado
- La barrera de difusión separa el depósito de cloruro de plata del electrolito de referencia
- Permite el uso de electrolitos sin plata y evita la pérdida de cloruro de plata por las variaciones inducidas por las temperatura
- Resultado: un potencial de referencia muy estable, que proporciona una larga vida útil del electrodo
- Las pruebas realizadas en el Instituto nacional alemán de metrología (PTB) en Braunschweig han determinado que este diseño de electrodo es el electrodo de laboratorio más preciso del mundo
- Véase Traceability of pH measurement de Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 o SSN 0947-7063
- Cuerpo de vidrio y membrana de pH
- La punta de lanza resistente es ideal para alimentos blandos
- El electrolito de gel de polímero proporciona un rendimiento fiable con muestras difíciles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Poro doble |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | Desde 2 hasta 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | Gel de polímero |
| Para utilizar con (aplicación) | pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Mostrar más |