Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH de unión capilar accuCap™, cuerpo de vidrio, gel líquido, rellenable: sin mercurio
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Junta de gran tamaño para aumentar el flujo y reducir la obstrucción
Mejor unión
- La unión capilar de un solo poro es aproximadamente 200 veces mayor que las uniones cerámicas típicas
- Es casi imposible que se obstruya, incluso con muestras difíciles
- Flujo de electrolito mejorado, mayor contacto entre muestra y referencia, lecturas rápidas y estables
Mejor diseño de referencia
- Diseño de unión doble para un rendimiento mejorado
- La barrera de difusión separa el depósito de cloruro de plata del electrolito de referencia
- Permite el uso de electrolitos sin plata y evita la pérdida de cloruro de plata por las variaciones inducidas por las temperatura
- Resultado: un potencial de referencia muy estable, que proporciona una larga vida útil del electrodo
Máxima precisión
- Las pruebas realizadas en el Instituto nacional alemán de metrología (PTB) en Braunschweig han determinado que este diseño de electrodo es el electrodo de laboratorio más preciso del mundo
- Véase Traceability of pH measurement de Petra Spitzer; ISBN 3-89429-877-4 o SSN 0947-7063
- Electrolito y unión únicos en gel accuCap fluido proporcionan un caudal más rápido y un mejor contacto entre el electrolito y la muestra
- Tiempo de respuesta más rápido y lecturas muy precisas
- La unión de líquido doble amplía aún más la barrera de difusión para una mayor vida útil del electrodo en muestras agresivas
- También funciona bien en líquidos con baja concentración de iones y en muestras parcialmente acuosas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Líquido doble |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | Gel de líquidos |
| Para utilizar con (aplicación) | pH |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Mostrar más |