Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de homogeneizador 850, sonda de generador
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
- Se suministra con rodamientos superiores e inferiores de PTFE
- La sonda al completo se puede esterilizar en autoclave
- Se desmonta fácilmente para limpiarla.
Sonda generadora de dientes de sierra:
- Añada acción de corte extra y el diseño de estátor permite que las muestras finas y medianas pasen a través de las ventanas de procesamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sonda |
| Tamaño de partículas | Fina |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 100 ml a 2 l |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 20 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 195 mm |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Tipo inferior | Dientes de sierra |
| Para utilizar con (equipo) | Homogeneizador Fisher Scientific 850 |