Learn More
Fisherbrand™ Calculadora de 12 dígitos con pantalla de gran tamaño
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Funda de plástico ABS resistente a productos químicos, paneles solares integrados y batería de óxido de plata
Con teclas elevadas de gran tamaño para un funcionamiento sencillo
- Realiza todos los cálculos aritméticos
- Incluye memoria, porcentaje, coma decimal flotante, ratios y totales generales
- Muestra la respuesta a 12 lugares con dígitos de 1,3 cm (0,5 pulgadas)
- Alimentado a través de panel solar o batería de óxido de plata
Información de órdenes
Dimensiones: 4,5 x 2,5 x 0,62 pulg (11,4 x 6,4 x 1,6 cm) (An x P x Al); Peso: 85 g (3 oz)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ordenador de 12 dígitos |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Visualizar cotas | 0.25 in. |
| Teclado | Teclas Jumbo elevadas |
| Dimensiones (L x An) | 4.5 x 2.5 in. |
| Altura (imperial) | 0,62 in |
| Altura (métrico) | 1,6cm |
| Longitud (imperial) | 4,5 in |
| Longitud (métrico) | 11,4cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Mostrar más |