Description
- Registros de unidades de cuatro dígitos fáciles de utilizar hasta 9999
- Números al instante y vuelva a cero automáticamente girando el botón de restablecimiento
- Valores numéricos grandes en blanco que aparecen sobre un fondo negro
- Ventana protectora que impide la entrada de polvo, suciedad y humedad
- Carcasa sólida y de alta resistencia con acabado de cromo con una hendidura en forma de dedo para un agarre seguro
- Al presionar con el dedo sobre el botón genera un clic audible que indica el recuento
- El diseño único proporciona una suave sensación táctil con cada recuento
- Dimensiones: 4,4 mm de diám. × 2,9 mm de an. (1,75 × 1,13 pulgadas)
- Peso: 3 oz
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Contador manual Tally |
| Texto mostrado | 9999 |
| Cantidad | Unidad |
| Diámetro (imperial) | 1,75 in |
| Diámetro (métrico) | 4,45cm |
| Anchura (imperial) | 1,13 in |
| Anchura (métrico) | 2,9cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Idóneo para aplicaciones de laboratorio |