Learn More
Fisher Chemical™ Medio de montaje Permount™
Código de producto. 15832544 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
Volumen (imperial):
16,9 oz
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Volumen (imperial) Tamaño de la unidad
15832544 500 mL 16,9 oz 500 ml
1 options
Esta sustancia química se considera peligrosa por la comunicación de peligros de OSHA de 2012. Estándar (29 CFR 1910.1200).
Código de producto. 15832544 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor SP15500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Esta sustancia química se considera peligrosa por la comunicación de peligros de OSHA de 2012. Estándar (29 CFR 1910.1200).
Para montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos
  • Viscosidad baja
  • Proporciona una capa adhesiva más delgada para una mejor calidad óptica
  • Un índice de refracción próximo al de las proteínas fijadas ayuda a mantener la imagen libre de imperfecciones ópticas, como los halos de difracción
  • Adecuado para montar cubreobjetos en portaobjetos con muestras gruesas o finas
  • No cambiará los colores de los colorantes biológicos
  • No perderá su cohesividad, calidad adhesiva o color con el tiempo
  • Conserva la mayoría de los colorantes biológicos con poca o ninguna decoloración cuando los portaobjetos se almacenan en la oscuridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos
Volumen (imperial) 16,9 oz
Tipo de producto Medios de montaje de portaobjetos
Envase Vidrio ámbar
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Permount Mounting Media
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Polyterpenehydrocarbon resin