Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN de células exfoliadas en orina SurePrep™
Código de producto. 10608283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10608283 50 preparaciones paquete de 50
1 options
Código de producto. 10608283 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP280350
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Solución de lisis (40 ml); solución de lavado (22 ml); solución de elución de ARN (6 ml); columnas de centrifugación ( 50); tubos de recogida (50); tubos de elución (1,7 ml) (50); prospecto del producto (1)
Método rápido para el aislamiento y purificación de ARN total de células exfoliadas que han pasado a la orina desde el tracto urinario
  • Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
  • Aísle el ARN total, desde el mRNA grande hasta el microRNA (miRNA).
  • El ARN se puede aislar y detectar a partir de solo 100 células exfoliadas.
  • Aísle de la orina ARN total de alta calidad.
  • Sin extracciones de fenol o cloroformo.
Aplicaciones:
ARN purificado a partir de células exfoliadas en orina adecuado para PCR en tiempo real, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y extensión de primers y ensayos de matriz de expresión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Columna de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) ARN purificado a partir de células exfoliadas en orina adecuado para RT-PCR, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y extensión de primers y ensayos de matriz de expresión
Incluye Solución de lisis 40 ml, solución de lavado 22 ml, solución de elución de ARN 6 ml, columnas de centrifugación 50, tubos de recogida 50, 50 tubos de elución de 1,7 ml, prospecto del producto 1
Cantidad 50 preparaciones