Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN SurePrep™ TrueTotal™
Código de producto. 10573155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10573155 50 preparaciones paquete de 50
1 options
Código de producto. 10573155 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP280050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Solución de lisis (40 ml), solución de lavado (22 ml), tampón de elución (6 ml), columnas de microcentrifugación (50), tubos de recogida (50), tubos de elución (1,7 ml) (50)
Aísla y purifica rápidamente el ARN total de una variedad de fuentes biológicas.
  • Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
  • Aísla todos los tamaños de ARN, incluidas especies grandes y pequeñas de ARN.
  • Sin extracciones de fenol o cloroformo.
  • Aísla y detecta ARN de tan solo una sola célula animal.
  • Purifica el ARN total de una variedad de fuentes biológicas, como células animales cultivadas, muestras de tejido, sangre, bacterias, levaduras, hongos y plantas.
Aplicaciones:
El ARN intacto purificado es adecuado para ensayos cuantitativos de RT-PCR, Northern Blotting, protección de ARNasa y matriz de expresión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Columna de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Ensayos cuantitativos de RT-PCR, Northern Blotting, protección de ARNasa y matriz de expresión
Incluye Solución de lisis (40 ml), solución de lavado (22 ml), tampón de elución (6 ml), columnas de microcentrifugación (50), tubos de recogida (50), 50 tubos de elución (1,7 ml)
Cantidad 50 preparaciones
Producción ≈ 0,5 μg de ARN/1 x 107 células
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sureprep TrueTotal RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid compound with guanidine(1:1)