Learn More
Fisher BioReagents™ Kit de purificación de ARN nuclear o citoplásmico SurePrep™
Código de producto. 10042624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10042624 75 preparaciones paquete de 50
1 options
Código de producto. 10042624 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP280550
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Solución de lisis (20 ml); solución de lavado (22 ml); solución de unión (25 ml); solución de elución de ARN (6 ml); columnas de centrifugación (50); tubos de recogida (50); tubos de elución (1,7 ml) (50); prospecto del producto (1)
Método rápido para el aislamiento y purificación de ARN nuclear y citoplásmico de células animales cultivadas y muestras de tejido animal.
Método rápido para el aislamiento y purificación de ARN nuclear y citoplásmico de células animales cultivadas y muestras de tejido animal
  • Procesamiento rápido y sencillo con un formato de columna de centrifugado rápido.
  • El ARN intacto de alta calidad puede usarse en varias aplicaciones posteriores.
  • Enriquecimiento para ARN citoplasmico o nuclear dependiendo de la aplicación posterior.
  • No hay contaminación del ADN genómico en la fracción citoplásmica.
  • Sin extracciones de fenol o cloroformo.
  • Aísle todos los tamaños de ARN de cada fracción, incluidas todas las moléculas de ARN pequeñas (> 200 nt).
  • El kit proporciona suficientes reactivos para realizar 50 preparaciones de ARN citoplásmico o 25 preparaciones citoplásmicas y nucleares.
Aplicaciones:
Purificación de ARN nuclear y citoplásmico adecuado para PCR en tiempo real, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y extensión de primers y ensayos de matriz de expresión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Columna de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, PCR de transcripción inversa, Northern Blotting, protección de ARNasa y extensión de primers y ensayos de matriz de expresión
Incluye Solución de lisis 20 ml, solución de lavado 22 ml, solución de unión 25 ml, solución de elución de ARN 6 ml, columnas de centrifugación 50, tubos de recogida 50, tubos de elución 1,7 ml 50, prospecto de producto 1, 50 μg de capacidad de unión de columna, 600 μl de carga máx. de columna
Cantidad 75 preparaciones
Producción 35 μg de hojas de parra (50 mg), 32 μg hojas de ciruelo (50mg), 60 μg hojas de tabaco (50 mg), 60 μg hojas de tomatera (50 mg)