Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
Código de producto. 10172903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
50 MG
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10172903 50 mg 50 MG
10103533 100 mg 100 MG
10407583 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10172903 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP170050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
  • No en el inventario TSCA: para uso exclusivo en investigación y desarrollo; no para fines de fabricación o comerciales
La proteinasa K se utiliza ampliamente en el aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares. Es una proteasa de amplio espectro que inactiva muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares, inactivando muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Tritirachium album
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Maciza
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.