Learn More
Fisher BioReagents™ Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
Código de producto. 10103533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
50 MG
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10103533 100 mg 100 MG
10172903 50 mg 50 MG
10407583 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103533 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP1700100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Proteinasa K (Tritirachium album/Biología molecular)
  • No en el inventario TSCA: para uso exclusivo en investigación y desarrollo; no para fines de fabricación o comerciales
La proteinasa K se utiliza ampliamente en el aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares. Es una proteasa de amplio espectro que inactiva muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN y ARN de preparaciones celulares y tisulares, inactivando muchas enzimas, incluyendo nucleasas endógenas
Contenido y almacenamiento -20 °C
Fuente Tritirachium album
Cantidad 100 mg
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Maciza
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.