Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, polvo/escamas, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10572775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
10572775 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10153193 2000 g Balde de polietileno 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572775 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP1423500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo
  • Se utiliza como agente de consolidación para proporcionar el medio sólido que permita el crecimiento de microbios para aplicaciones de cultivo celular.
  • Probado funcionalmente para la promoción del crecimiento de E. coli y S. aureus.
  • La concentración típica es de agar al 1,5 % (15 g/l) en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario De polvo a escamas
Grado Genética molecular
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para un agente solidificante para medios de cultivo.
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 500 g