Learn More
Fisher BioReagents™ Agar, polvo/escamas, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10153193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Tamaño de la unidad
10153193 2000 g Balde de polietileno 2 KG
10572775 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153193 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP14232
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Se utilizan como agente de solidificación para medios de cultivo
  • Se utiliza como agente de consolidación para proporcionar el medio sólido que permita el crecimiento de microbios para aplicaciones de cultivo celular.
  • Probado funcionalmente para la promoción del crecimiento de E. coli y S. aureus.
  • La concentración típica es de agar al 1,5 % (15 g/l) en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Grado Genética molecular
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para un agente solidificante para medios de cultivo.
Tipo de empaquetado Balde de polietileno
Cantidad 2000 g