Learn More
Fisher BioReagents™ Aditivos para medios de microbiología: extracto de levadura
Código de producto. 10255153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
2 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255153 100 g 100 GR
10225203 500 g 500 GR
10215203 2000 g 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255153 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP1422100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Aditivo para la preparación de medios de nutrientes bacterianos
Porción hidrosoluble de levadura fresca autolisada que se utiliza en medios de cultivo bacteriológico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulario Deshidratado
Grado Genética molecular
Tipo de medios extracto de levadura
Tipo de producto Medios de microbiología
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.