Learn More
Fisher BioReagents™ Aditivos para medios de microbiología: peptona
Código de producto. 10296044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2000 g
Tipo de empaquetado:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado unitSize
10296044 2000 g Frasco de polietileno 2 Kg
10286764 100 g Frasco de polietileno 100 g
11413603 500 g Frasco de polietileno 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10296044 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP14202
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aditivo para la preparación de medios de nutrientes bacterianos
Deshidratado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Grado Genética molecular
Tipo de medios Peptone
Tipo de producto Peptone
Para utilizar con (aplicación) Nitrogen in a form readily available to bacteria
Tipo de empaquetado Frasco de polietileno
Cantidad 2000 g