Learn More
Fisher BioReagents™ Hemisulfato de leupeptina
Código de producto. 10757024
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10757024 1 mg 1 miligramo
10285153 5 mg 5 miligramos
10275153 25 mg 25 miligramos
10061453 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10757024 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP26621
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
(Acetyl-Leu-Leu-Arg-al), Valeramide
(Acetil-Leu-Leu-Arg-al), Valeramida
Bioquímico utilizado como inhibidor de la tripsina, la plasmina, la papaína y la catepsina B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la tripsina, plasmina, papaína, catepsina B
Contenido y almacenamiento -20 °C
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Leupeptina Hemisulfato
Peso molecular 475,60
Formulario Trozos, polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Leupeptin Hemisulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.