Learn More
Fisher BioReagents™ Agar LB, Miller (granulado)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
Marca: Fisher BioReagents™ BP9724-500
Descripción
- Instrucciones para la preparación de medios: Añada 32 g a 1 l de agua purificada, como BP2820 (agua de grado de cultivo celular microbiano Fisher BioReagents) y ajuste el pH a 7,2. Caliente y agite frecuentemente para que se disuelva completamente. Antes de su uso, esterilícelo en autoclave durante 15 minutos.
- La concentración de cloruro de sodio de la formulación de Miller es 2X la concentración de la formulación Lennox para permitir una concentración óptima de sal para una deformación unitaria específica
- El agar proporciona un sólido soporte para el crecimiento
- Formato: Polvo granulado
Especificaciones
| Agar LB, Miller | |
| Para el mantenimiento y la propagación de Escherichia coli en procedimientos de biología molecular | |
| 500 g |
| Caseína peptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, cloruro de sodio 10 g/l, agar 12 g/l | |
| Frasco de polietileno |