Learn More
Fisher BioReagents™ ADN polimerasa Taq
Código de producto. 10104974
Cambiar vista
Click to view available options
Composición:
Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente
Tampón de ensayo B 10X: Solución de Tris-HCl 100 mM, pH 9 °a 25 C, KCl 500 mM y MgCl 2 25 mM en un vial separado
Cantidad:
5 × 2500 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Composición Cantidad Tamaño de la unidad
10104974 Tampón de ensayo B 10X: Solución de Tris-HCl 100 mM, pH 9 °a 25 C, KCl 500 mM y MgCl 2 25 mM en un vial separado 5 × 2500 unidades paquete de 5
10144924 Tampón de ensayo A 10X: Solución 100 mM de Tris-HCl, pH de 9 a 25 °C, 500 mM de KCI y 15 mM de MgCl2 en un vial independiente 5 × 2500 unidades paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104974 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor FB600075
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Añadir a la cesta
Permite hasta 100 ciclos de amplificación sin pérdida de actividad
  • Con licencia para uso en PCR
  • Utiliza una ADN polimerasa termoestable que ha sido codificada por una forma modificada del gen de la ADN polimerasa Thermus aquaticus que se ha insertado en un huésped con E. coli
  • Tiene actividad 5«→3« exonucleasa
  • Disponible con dos tampones de reacción diferentes
  • El tampón A contiene una concentración final optimizada de 15 mM de MgCl2 para la mayoría de las amplificaciones de PCR
  • El tampón B no contiene MgCl2; MgCl2 se suministra en un vial separado como solución de 25 mM
  • Tampón de almacenamiento: 20 mM de Tris-HCl, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet P40™
  • Tampón de ensayo recomendado: Tampón de ensayo A 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500 mM de KCI; 15 mM MgCl2) o tampón de ensayo B 10X (100 mM de Tris-HCl, pH de 9,0 [a 25 °C/77 °F]; 500mM de KCl) y 25 mM de solución de MgCI2 en un vial independiente
Definición de la unidad: Una unidad de enzima se define como la cantidad necesaria para incorporar 10 nmol de dNTPs en material insoluble en ácido en 30 minutos en una incubación de 10 minutos a 74 °C (165 °F) en las condiciones de ensayo anteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 U/μL
Composición Tampón de ensayo B 10X: Solución de Tris-HCl 100 mM, pH 9 °a 25 C, KCl 500 mM y MgCl 2 25 mM en un vial separado
Contenido y almacenamiento -20 °C
Descripción Taq ADN polimerasa
Formulario Líquido
Formato Tubo de polietileno
Cantidad 5 × 2500 unidades
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar
Tampón de almacenamiento 20 mM de Tris-HCI, pH de 7,5 (a temperatura ambiente), 100 mM de KCI, 0,1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 50 % de glicerol, 0,5 % de Tween™ 20, 0,5 % de Nonidet™ P40™