Learn More
Fisher BioReagents™ Solución de tinción de geles de proteínas EZ-Run™
Código de producto. 10786444
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10786444 1 l 1 litro
10609933 4 l 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786444 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP36201
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución lista para su uso para tinción altamente sensible de proteínas separadas en geles de poliacrilamida.
La solución de tinción para geles de proteínas EZ-Run contiene azul brillante G-250 de Coomassie™. Debido a la propiedad del colorante para formar partículas coloidales, las proteínas se tiñen preferentemente sin tinción de fondo significativa de la matriz de gel.
  • La detección es lineal en dos órdenes de magnitud con tan solo 5 ng de proteína detectada.
  • Sensibilidad: 5 ng BSA en un 10 % de SDS-PAGE, gel de 1,0 mm de grosor, ancho del pocillo de 3 mm
  • No contiene metanol tóxico ni ácido acético.
  • Proporciona una decoloración rápida con lavados de agua sencillos.
  • Se puede reutilizar dos veces sin pérdida significativa de sensibilidad.
  • Se ha probado la sensibilidad de la tinción en minigeles mediante proteínas purificadas y patrones de peso molecular de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul oscuro
Formulario Líquido
Formulación Azul brillante G-250 de Coomassie™
Para utilizar con (aplicación) Tinción altamente sensible de proteínas separadas en geles de poliacrilamida.
Cantidad 1 l
Tipo de producto tinción, colorante, teñir…