Learn More
Soluciones de gel de proteínas EZ-Run™, Fisher Bioreagents™
Código de producto. 10284913
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
10 %
15 %
Tamaño de la unidad:
500 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
10284913 15 % 500 ml
10284673 10 % 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10284913 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP7715500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Resolución igual o mejor que los geles prefabricados en gradiente
Solución premezclada lista para usar de acrilamida, bisacrilamida, tampón y SDS que permite una resolución ultrafina de bandas de proteínas mediante la desnaturalización de PAGE. Esta nueva formulación proporciona la resolución de un gel de gradiente con menos trabajo preparativo que un sistema de gel discontinuo estándar.
  • Solución de gel de proteínas EZ-Run lista para vertido para PAGE 1-D o 2-D—Simplemente añada APS y TEMED
  • Amplio intervalo de separación—de 3 a 200 kDa en el mismo minigel
  • Sistema de gel continuo —no es necesario apilar el gel
  • Química de gel exclusiva (pendiente de patente)
La solución de gel de proteínas EZ-Run se suministra con un tampón de procesamiento exclusivo optimizado; no deben usarse otros tampones SDS-PAGE tradicionales con la solución de gel EZ-Run.
Aplicaciones:
Compatible con aplicaciones posteriores a la electroforesis, como la inmunotransferencia (Western blotting), el análisis MALDI o la secuenciación de proteínas. Adecuado para todos los métodos de tinción de gel utilizados habitualmente, incluidos el azul de Coomassie™, la tinción de plata y los colorantes fluorescentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protein Gel Solution
Composición 15% protein gel solution
Concentración 15 %
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 15% EZ-Run Protein Gel Solution with buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.