Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Escalera de proteínas Rec preteñidas Fisher BioReagents
Código de producto. 10785674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 500 μl, 200 cargas
500 μl, 100 cargas
Suficiente para:
100 cargas
200 cargas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Suficiente para Tamaño de la unidad
10785674 2 x 500 μl, 200 cargas 200 cargas 2 PCS
10638393 500 μl, 100 cargas 100 cargas 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785674 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP36031
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se compone de 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul junto con bandas de referencia de 10 y 72 kDa marcadas con colorantes verde y naranja, respectivamente.
  • La escalera es ideal para supervisar la separación de proteínas durante SDS-PAGE, verificar la eficiencia de transferencia Western blot y aproximar el peso molecular de las proteínas transferidas.
  • Se suministra en tampón de carga de gel.
El cromóforo acoplado covalentemente afecta la movilidad de las proteínas; este marcador preteñido solo debe usarse para aproximar el peso molecular de las proteínas separadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Azul
Formulario Líquido
Formulación Se suministra en tampón de carga de gel.
Para utilizar con (aplicación) Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE
Cantidad 2 x 500 μl, 200 cargas
temp De 10 a 170 kDa
Requisitos de almacenamiento − 20 °C
Suficiente para 200 cargas
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de proteínas
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Este producto se fabrica bajo licencia para Strep-tag™ Tecnología cubierta por EE.UU. Patente N° 5.506.121; Reino Unido Patente No. 2272698; y Patente Francesa No. 93 13 066.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.