Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ Escalera de proteínas Rec preteñidas Fisher BioReagents
Código de producto. 10638393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 500 μl, 200 cargas
500 μl, 100 cargas
Suficiente para:
100 cargas
200 cargas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Suficiente para Tamaño de la unidad
10638393 500 μl, 100 cargas 100 cargas 1 PCS
10785674 2 x 500 μl, 200 cargas 200 cargas 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10638393 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP3603500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Se compone de 10 proteínas recombinantes acopladas covalentemente a un cromóforo azul junto con bandas de referencia de 10 y 72 kDa marcadas con colorantes verde y naranja, respectivamente.
  • La escalera es ideal para supervisar la separación de proteínas durante SDS-PAGE, verificar la eficiencia de transferencia Western blot y aproximar el peso molecular de las proteínas transferidas.
  • Se suministra en tampón de carga de gel.
El cromóforo acoplado covalentemente afecta la movilidad de las proteínas; este marcador preteñido solo debe usarse para aproximar el peso molecular de las proteínas separadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Formulario Líquido
Formulación Se suministra en tampón de carga de gel.
Para utilizar con (aplicación) Control de la separación de proteínas durante SDS-PAGE
Cantidad 500 μl, 100 cargas
temp De 10 a 170 kDa
Requisitos de almacenamiento − 20 °C
Suficiente para 100 cargas
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de proteínas
Este producto se fabrica bajo licencia para Strep-tag™ Tecnología cubierta por EE.UU. Patente N° 5.506.121; Reino Unido Patente No. 2272698; y Patente Francesa No. 93 13 066.