Learn More
Fisher BioReagents™ Colagenasa (de Clostridium histolyticum, Grado de aislamiento de islotes)
Código de producto. 11463094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11463094 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11463094 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP26491
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Aplicación: La colagenasa es más adecuada para el aislamiento de los islotes pancreáticos
  • Definición de la unidad: Una unidad liberará péptidos de colágeno equivalentee en color ninhidrina a 3,oμ moles de L-leucina en 18 h a pH de 7,4 y 37°C
  • Almacenamiento: 0° a 5°C, desecar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón amarillento
pH 7,4
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el aislamiento de islotes pancreáticos
Contenido y almacenamiento De 0 °C a 5 °C
Fuente Clostridium histolyticum
Cantidad 1 g
Tipo de producto Colagenasa
Peso molecular 105000
Formulario Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Collagenase, Islet Isolation Grade, minium of 3500 units/g, from Clostridium histolyticum yellowish brown lyophilized powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.