Learn More
Fisher BioReagents™ Sal disódica trihidrato de adenosina 5'-trifosfato
Código de producto. 10326943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10326943 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10326943 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP41325
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Sal disódica ATP
  • C10H14N5O13P3Na2·3H2O; F.W. 605,24
  • CAS: 51963-61-2
  • Coeficiente de extinción molar (259 nm, tampón fosfato, pH 7.0); >15.000
  • Solubilidad (5 % en H2O, 25 °C): transparente y sin neblina
  • Plomo: ≤0,002%
Adecuado para su uso en numerosas aplicaciones de biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
pH 7
Peso molecular 605,24
Contenido y almacenamiento <0 °C
Cantidad 25 g
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Biología molecular
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.