Learn More
Fisetin, MedChemExpress
Código de producto. 16472509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472509 1 g 1 g
16412366 500 mg 500 miligramos
16409026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472509 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0182
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Fisetin is a natural flavonol found in many fruits and vegetables with various benefits, such as antioxidant, anticancer, neuroprotection effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fisetin
CAS 528-48-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O6
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 286.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 96.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death