Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fisetina
Código de producto. 17241136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17241136 5 g 5 g
17231136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119150050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-48-3
Fórmula molecular C15H10O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Clave InChI XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,7-dihidroxi-4H-cromen-4-ona
SMILES OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fisetin
Punto de fusión >330.0°C
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4119
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.25