Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fisetina
Código de producto. 17231136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17231136 1 g 1 g
17241136 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    130.65€ / 1 g
    Ahorro 26.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-48-3
Fórmula molecular C15H10O6
Peso molecular (g/mol) 286.24
Clave InChI XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-3,7-dihidroxi-4H-cromen-4-ona
SMILES OC1=CC=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC=C(O)C(O)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fisetin
Punto de fusión >330.0°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4119
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.25
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fisetin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy4H-1-benzopyran-4-one