Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios
Código de producto. 11738383
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
8 cm
11 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11738383 11 cm cada uno
11728383 8 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11738383 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 722 01 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.59€
    65.62€ / paquete de 1
    Ahorro 62.97€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 29 cm
Longitud (métrico) 32 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Rojo
Incluye 4 bandas de gas de 3 m x 7 cm, 4 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 4 inyecciones anticompresión, 20 apósitos estériles de 20 x 20, manta isotérmica, Doigtier, 12 clavijas de seguridad, guía de primeros auxilios, tijeras, 2 pares de guantes de vinilo, 2 apósitos de presión estériles de 2,5 m x 10 cm, 2 apósitos de presión estériles
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 11 cm