Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquines de primeros auxilios
Código de producto. 11728383
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
8 cm
11 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11728383 8 cm cada uno
11738383 11 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11728383 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 721 02 05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.73€
    42.78€ / paquete de 1
    Ahorro 38.95€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Especificaciones
Fondo (métrico) 21 cm
Longitud (métrico) 23 cm
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Color Rojo
Incluye 2 cintas de gas de 3 m x 7 cm, 2 vendas extensibles de 3 m x 7 cm, 3 inyecciones anticompresión, 10 apósitos estériles de 20 x 20, Doigtier, guía de primeros auxilios, 6 grapas, tijeras, par de guantes de vinilo, venda de presión estéril de 2,5 m x 10 cm,
Cantidad 1 unidad
Altura (métrico) 8 cm