Learn More
Firsocostat, MedChemExpress
Código de producto. 16493217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493217 50 mg 50 miligramos
16487198 10 mg 10 miligramos
16459727 5 mg 5 miligramos
16427186 100 mg 100 miligramos
16403556 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16493217
Marca: Medchem Express HY16901
MedChemExpress Firsocostat (ND-630; GS-0976; NDI-010976) is an acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor; inhibits human ACC1 and ACC2 with IC50 values of 2.1 and 6.1 nM, respectively.
Firsocostat (ND-630
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Firsocostat
CAS 1434635-54-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31N3O8S
Cantidad 50 mg
Sinónimo ND-630 GS-0976 NDI-010976
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.78 mM)
SMILES O=C(C(C(C)=C(C1=NC=CO1)S2)=C2N3C[C@H](OC4CCOCC4)C5=C(OC)C=CC=C5)N(C(C)(C)C(O)=O)C3=O
Peso molecular (g/mol) 569.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.63
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism