Learn More
Firocoxib, MedChemExpress
Código de producto. 16498727
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498727 5 mg 5 miligramos
16466128 10 mg 10 miligramos
16442267 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14670
MedChemExpress Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Firocoxib (ML 1785713) is a potent, selective and orally active COX-2 inhibitor with an IC50 of 0.13 μM. Firocoxib shows 58-fold more selective for COX-2 than COX-1 (IC50 of 7.5 μM). Firocoxib has anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Firocoxib
CAS 189954-96-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ML 1785713
Información de solubilidad DMSO : ≥ 52 mg/mL (154.58 mM)
SMILES O=C1OC(C)(C)C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1OCC3CC3
Peso molecular (g/mol) 336.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.4
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation