Learn More
Firocoxib-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Firocoxib cyclopropyl-2,2,3,3-d4 |
| CAS | 1325700-11-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H4 H16 O5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5,5-Dimethyl-4-(4-methylsulfonylphenyl)-3-[(cyclopropyl-2,2,3,3-d4)methoxy]furan-2-one, 5,5-Dimethyl-4-(4-methylsulfonylphenyl)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methoxy]furan-2-one, Firocoxib-d4, Firocoxib-D4 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])C(COC2=C(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)C)C(C)(C)OC2=O)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5,5-dimetil-4-(4-metilsulfonilfenil)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metoxi]furan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 340.43 |
| Mostrar más |