Learn More
Honeywell™ Guantes de bombero
Descripción
- Guantes de cuero de vaca resistentes al agua de color amarillo
- Corte de Gunn, pulgar con solapa, tipo manopla
- La parte de la mano está revestida con Kevlar® y tejido de algodón de punto jersey
- Con cordón de cuero flor repelente al agua en la base del pulgar y los dedos del medio
- Protección en la zona de las venas
- Puño de cuero de serraje
- Correa de Velcro™
- Cosido con hilo de Kevlar™
- Al ser elásticos y tener una pestaña de cierre, estos guantes ofrecen una buena sujeción
- El cuero flor de piel de vaca repelente al agua garantiza una buena flexibilidad a bajas temperaturas, es resistente al agua y ofrece una buena protección mecánica
- El forro de algodón Kevlar™ proporciona protección contra los cortes y los peligros térmicos
- Las costuras de hilo de Kevlar™ garantizan una resistencia robusta al calor y al desgaste, al mismo tiempo que ofrecen el mejor aislamiento térmico posible
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 407-2004 sobre riesgos térmicos |
| Color | Amarillo |
| Material | Cuero de piel de vaca, Algodón |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | Entre 1,1 y 1,3 mm |