Learn More
Asecos™ Unidad de Supresión de Incendios con Protección de Aro ION-ULTRA-90
Código de producto. 31789614 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Se activa automáticamente si se detecta fuego
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
31789614 Se activa automáticamente si se detecta fuego cada uno
1 options
Código de producto. 31789614 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 40941
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La unidad de supresión ION-ULTRA-90 se activa automáticamente en caso de incendio dentro del armario.
  • Para modelo(s): IO90 ULTRA
  • Para armarios altos, ancho de carrocería 1200 mm
  • Con protector de aro
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se activa automáticamente si se detecta fuego
Incluye Guardia de aro
Peso (imperial) 14.33 lb.
Peso (métrico) 6.5 kg
Tipo de producto Unidad de Supresión de Incendios