Learn More
Fipronil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fipronil |
| CAS | 120068-37-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H4 Cl2 F6 N4 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Fipronil, 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, (±)-Fipronil, 1-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-5-amino-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole, 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole, Agenda, Agenda SC, Albatross (insecticide), Ascend, Blitz, Chipco Choice, Cosmos, Cosmos (insecticide), Eliminall, Fluocyanobenpyrazole, Formidor L, Frontline Spot-on, Frontline Spray, Frontline Top Spot, Goliath gel, Granedo MC, Grenade MC, Jump 80WG, Maxforce FC, Maxforce FC Select Roach Killer Bait Gel, Over'n Out, Prince, Regent, Regent 0.3G, Regent 200 SC, Regent 250 FS, Regent 800WG, Regent TS, Standak, Standak 250SC, Taj, Termidor, Termidor (insecticide), Termidor 80WG, TopChoice, Topline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2 |
| SMILES | Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinilo)pirazol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 437.15 |
| Mostrar más |