Learn More
Fipronil Sulfona, TRC
Código de producto. 18041630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041630 1 g 1 g
18042620 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18041630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3422151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120068-36-2
Fórmula molecular C12 H4 Cl2 F6 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 453.15
Sinónimo 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylsulfonylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfonyl)pyrazole-3-carbonitrile, Fipronil metabolite 46136, Fipronil sulfone, MB 46136
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-(trifluorometilsulfonil)pirazol-3-carbonitrilo
SMILES Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil Sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl2F6N4O2S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)27(25,26)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.9336
Porcentaje de pureza >95%