Learn More
Fipronil Sulfuro, TRC
Código de producto. 30041222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041222 10 mg 10 miligramos
30041113 100 mg 100 miligramos
30003576 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF34221010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120067-83-6
Fórmula molecular C12 H4 Cl2 F6 N4 S
Peso molecular (g/mol) 421.15
Sinónimo 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 1-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-5-amino-4-(trifluoromethylthio)pyrazole, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyano-4-trifluoromethylthiopyrazole, 5-Amino-1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylthio)pyrazole-3-carbonitrile, 5-Amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-(trifluoromethylthio)pyrazole, Fipronil sulfide, MB 45950, MBO 45950
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-(trifluorometilsulfanil)pirazol-3-carbonitrilo
SMILES Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil Sulfide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.9438
Porcentaje de pureza >95%