Learn More
Sulfuro de fipronil 1000 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314143 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314143 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13645400AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil Sulfide
CAS 120067-83-6
Nombres de analitos o componentes Fipronil Sulfide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H4 Cl2 F6 N4 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fipronil-sulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
SMILES Nc1c(SC(F)(F)F)c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfanil)pirazol-3-carbonitrilo
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 421.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.9438 g/mol