Learn More
Fipronil, Mikromol
Código de producto. 30461617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30461617 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30461617 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0956.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fipronil, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil
CAS 120068-37-3
Nombres de analitos o componentes Fipronil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H4 Cl2 F6 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fipronil
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinilo)pirazol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 437.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.9387 g/mol