Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fipronil |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 120068-37-3 |
| Color | Blanco-amarillento |
| pH | 5.9 to 6.1 |
| Punto de fusión | 195°C to 203°C |
| Punto de ebullición | 230°C (Decomposition) |
| Sinónimo | 5-amino-1-(2,6-dichloro-a,a,a-trifluoro-p-tolyl)-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 437.15 |
| Mostrar más |