Learn More
Fipronilo Detrifluorometilsulfinilo, TRC
Código de producto. 30136649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136649 500 mg 500 miligramos
30137547 1 g 1 g
30010329 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF342220500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120068-79-3
Fórmula molecular C11 H5 Cl2 F3 N4
Peso molecular (g/mol) 321.09
Sinónimo 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-5-aminopyrazole, 5-Amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-3-cyanopyrazole, 5-Amino-3-cyano-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyano-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole;
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]pirazol-3-carbonitrilo
SMILES Nc1cc(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil Detrifluoromethylsulfinyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H5Cl2F3N4/c12-7-1-5(11(14,15)16)2-8(13)10(7)20-9(18)3-6(4-17)19-20/h1-3H,18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.9843